Ammonium persulfate (APS) 150 mg, en comprimés pour l'électrophorèse
786-510
:
- Cdt:100
- Seq:0955
- Info cdt:100×150 mg tablets
:
:228.2 g/mol
:13,00545
:120 °C
:1.98 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:231-786-5
:1444
:5.1,III
:GHS03
:GHS08
:GHS07
:7727-54-0
:(NH₄)₂S₂O₈
:MFCD00003390