Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
N° de catalogue MAYBAC35970.250
Fournisseur: Thermo Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:250 mg
- Seq:2590
Spécifications
À propos de cet article
:
:168.02 g/mol
Numéro CAS:128312-11-8
Formule:C₇H₉BO₂S
Numéro MDL:MFCD01319105