Inserts avec code-barres pour matrice de données 2D, WHEATON®
Inserts inférieurs avec code-barres à matrice de données 2D, non stériles
N° de catalogue 479-0918
Fournisseur: DWK Life Sciences
Inserts avec code-barres pour matrice de données 2D, WHEATON®
N° de catalogue 479-0918
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
These 2D data matrix bar code inserts press fit and lock into place in the bottom of the vial. They are made of the same PP as the vials themselves and are laser-etched for durability. They allow for immediate bar coding of samples. The insert can also be applied to the vial at a future date, which eliminates jeopardising the integrity of the sample by transferring it to another vial.
Documents
VWRBRO_007b Biobanking_EU
Documentation produit
Spécifications
- Désignation:Inserts inférieurs avec code-barres à matrice de données 2D, non stériles