Cônes de sédimentation Imhoff, DURAN®
Cônes Imhoff de 1000 ml, sans robinet
N° de catalogue SCOT214005402
Fournisseur: DWK Life Sciences
Aller à :
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
- Without graduations
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
Spécifications
- Type:sans robinet
- Désignation:Cônes Imhoff de 1000 ml