Toluène ≥99.9%, CHROMASOLV™ Plus pour HPLC, Riedel-de Haën™
N° de catalogue 650579-1L
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Bouteille en verre transparent, col étroit
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- IR spectrum:complying
- Assay (GC):Min. 99.90 %
- GC (as heptachlor epoxide):Max. 10 ng/l
- Non-volatile matter:Max. 0.0001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.02 %
- Absorbance at 284 nm:Max. 1.0
- Absorbance at 300 nm:Max. 0.10
- Absorbance at 325 nm:Max. 0.02
- Absorbance at 350 nm:Max. 0.005
- Absorbance at 400 nm:Max. 0.005
- Autoignition Temperature:997 °F
- Vapor Pressure:22 mmHg ( 20 °C)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:92.14 g/mol
Index Merck:13,09607
Point d'ébullition:110,6 °C
Point de fusion:-95 °C
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair:7,1 %(V)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:203-625-9
UN:1294
ADR:3,II
REACH:05-2114615130-69
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Numéro CAS:108-88-3
Formule:C₆H₅CH₃
Numéro MDL:MFCD00008512