Containers, multi-purpose, with screw caps
120 ml, Stériles, rouge, emballage individuel, carton de 250
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
Made of PP with red screw-cap.
- Multi-purpose
- Ideal for the clinical routine
- Good chemical and temperature resistance
Suitable for sampling, transport and storage of solid, pasty and liquid samples.
Spécifications
- Emballage:emballage individuel, carton de 250
- Type:Stériles
- Capacité:120 ml
- Seq:02
- Couleur bouchon:rouge
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.