Screw caps for internal thread sample tubes
Screw caps for internal thread sample tubes
Fournisseur:   Simport Scientific
Screw caps for internal thread sample tubes
Fournisseur:  Simport Scientific
Certificats
Screw caps for internal thread sample tubes
Screw caps for internal thread sample tubes
8 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These polypropylene screw caps are to be used with T500 series internal thread sample tubes.
  • Made of polypropylene
  • Cap with silicone washer for leakproof seal
  • Long skirt and super-fast thread design for easy seal
  • Autoclavable
Caps are available with a silicone washer between the cap and the tube to ensure a positive leakproof seal at all temperatures. The cap features a long skirt and a super-fast thread design allowing it to be removed or screwed on with a single turn.
These silicone washer caps will guarantee a positive leakproof seal at all temperatures.
Ordering information: Tubes T500 series sold separately.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Screw caps with silicone washer
    naturel
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    blanc
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    lilas
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €
  • Screw caps with silicone washer
    orange
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 190,00 €
    190,00 €
    1 * 1.000 ST
       190,00 €