ContactUsLinkComponent
Accessories for AQ3070, pH indicator
Accessories for AQ3070, pH indicator
N° de catalogue ORIOAC3001
Fournisseur:  Thermo Orion
Numéro CAS:  
undefined
Accessories for AQ3070, pH indicator
N° de catalogue ORIOAC3001
Fournisseur:  Thermo Orion
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    pH indicator (2×15 ml)
  • Tests par set:
    30 tests
  • Plage de mesure:
    5,9 - 8,2 pH
Spécifications
À propos de cet article
For use with Orion AquaMate 8000 UV-Vis Spectrophotometer, Orion AquaMate 7000 Vis Spectrophotometer, Orion AQUAfast AQ3700 colorimeter, Orion AQUAfast AQ3070