Equipment table
Equipment table
Table pour instruments + équipements, mobile avec 4 roulettes pivotantes, antistatique, 625×425×800 mm
N° de catalogue HUPF7500204
Fournisseur:   HUPFER METALLWERKE
Equipment table
N° de catalogue HUPF7500204
Fournisseur:  HUPFER METALLWERKE
Equipment table
Equipment table
Table pour instruments + équipements, mobile avec 4 roulettes pivotantes, antistatique, 625×425×800 mm
Prix
1 480,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The instrument table is made from stainless steel. It is a solid, jointless tube structure made from square-type tube (20×20 mm), with two removable table tops formed as protection gallery (border top).
  • Electro-conductive
  • With double ball bearing the thread protection
  • Castors with 75 mm diameter
The instrument table is to provide immersion trays, sterile goods containers and baskets in operating theatres and neighbouring areas.
Certifications: Conforms with DIN 90952 packaging for sterilising goods.
Spécifications
  • Désignation:
    Table pour instruments + équipements, mobile avec 4 roulettes pivotantes, antistatique
  • l×p×h:
    625×425×800 mm