Double bossheads
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
À propos de cet article
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Double bossheads, either made of stainless steel or aluminium.
- Angle: 180 + 90°
- Different screw types available
Product Family Options
Informations sur le produit
- DésignationMatièrePour tige ØDisponibilitéPrix
- Double bosshead, safety screw type 'heart' M8Aluminium16,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST23,70 €
- Double bosshead, heart screw M6Acier inoxydable 18/1016,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST73,70 €
- Double bosshead, safety screw type 'heart' M8Acier inoxydable 18/1016,5 mmConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST80,90 €