Double bosshead, cross type
Acier inoxydable 18/10, 16,5 mm
N° de catalogue BOCH5311
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Cross type double bossheads made of stainless steel.
- For rods up to 16,5 mm
- Angle: 90 + 180°
- With socket screw (M6)
Spécifications
- Matière:Acier inoxydable 18/10
- Pour tige Ø:16,5 mm