Double bosshead, Jumbo
Aluminium, 20/30 mm
N° de catalogue BOCH5650
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Double bossheads made of chrome plated aluminium.
- For rods up to 20/30 mm
- Angle: 90°
- Thread: 10
Spécifications
- Matière:Aluminium
- Pour tige Ø:20/30 mm