Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Cône Imhoff, 1000 ml, avec bouchon
N° de catalogue BURK7118-1000
Fournisseur:   BURKLE
Sedimentation cones, Imhoff type
N° de catalogue BURK7118-1000
Fournisseur:  BURKLE
Sedimentation cones, Imhoff type
Sedimentation cones, Imhoff type
Cône Imhoff, 1000 ml, avec bouchon
Prix
69,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Styrene-acrylonitrile (SAN), PP screw plug.
  • As transparent as glass
  • Easy draining via screw plug
Graduation: 0 to 2 ml:0,1/ 2 to 10 ml:0,5/ 10 to 40 ml:1/ 40 to 100 ml:2/ 100 to 1000 ml:10
Spécifications
  • Type:
    avec bouchon
  • Désignation:
    Cône Imhoff, 1000 ml
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • BURK7118-2000
    for two Imhoff funnels
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 143,00 €