0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
Béchers
Béchers triangulaires, à usage unique
Béchers triangulaires, à usage unique
BURK7109-0050
:
BURKLE
Béchers triangulaires, à usage unique
BURK7109-0050
:
BURKLE
Ø ext.:
49 mm
Intervalle de graduation:
5 ml
Capacité:
50 ml
Hauteur:
57 mm
Cdt:
1
: