ContactUsLinkComponent
Potassium dichromate 0.15 mol/l (0.9 N) en solution aqueuse
Toxic
Health
Potassium dichromate 0.15 mol/l (0.9 N) en solution aqueuse
Catalog # VWRS6075.9010
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Toxic
Health
Potassium dichromate 0.15 mol/l (0.9 N) en solution aqueuse
Catalog # VWRS6075.9010
Supplier:  VWR Collection
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    10 L
  • Seq:
    5214
Specifications
About this item
 :
 :294.18 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-906-6
UN:3287
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:7778-50-9
Formula:K₂Cr₂O₇
MDL Number:MFCD00011367