Piston pump
Pompe à piston pour produits aqueux et pétrochimiques, PP/PE, 450 ml/stroke, 840 mm
  BURK5613-0030
 :   BURKLE
Piston pump
  BURK5613-0030
 :  BURKLE
Piston pump
Piston pump
Pompe à piston pour produits aqueux et pétrochimiques, PP/PE, 450 ml/stroke, 840 mm
48,10 €
1 * 1 ST
Piston pump is used for watery and petrochemical products.
Pump capacity adjustable from 100, 250, 350 and 500 ml per stroke. The piston pump is attached to the container which is to be filled using a 2" or 3/4" barrel thread. After mounting, the pump can still be rotated around its axis so that containers to be filled can be placed on the barrel lid.
  • Débit:
    450 ml/stroke
  • Désignation:
    Pompe à piston pour produits aqueux et pétrochimiques
  • Matière:
    PP/PE
  • Profondeur d'immersion:
    840 mm