Porte-tubes de stockage pour tubes Cryovial®
Catalog # SIMPT313
Supplier: Simport Scientific
Specifications
- Pour:jusqu'à cinq flacons de 1,2 ou 2 ml ml
- Désignation:Porte-tubes de stockage pour tubes Cryovial®
- Longueur:290 mm
- Cdt:12
Specifications
About this item
These aluminium storage canes can store upto five 1,2 ml or 2 ml tubes in liquid nitrogen containers such as Dewar flasks.