Clamps, micro
Clamps, micro
Fonte malléable, 15 mm, 150 mm
N° de catalogue BOCH5460
Fournisseur:   BOCHEM
Clamps, micro
N° de catalogue BOCH5460
Fournisseur:  BOCHEM
Clamps, micro
Clamps, micro
Fonte malléable, 15 mm, 150 mm
Prix
17,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Micro clamps made of tempered cast iron, green varnished.
  • Fingers are covered with a layer of cork to protect clamped items
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    15 mm
  • Longueur:
    150 mm
  • Matière:
    Fonte malléable