Bombe à immersion Target
Bombe à immersion Target
Immersion cylinder, 500 ml, 210 mm, 75 mm
N° de catalogue BURK5365-6000
Fournisseur:   BURKLE
Bombe à immersion Target
N° de catalogue BURK5365-6000
Fournisseur:  BURKLE
Bombe à immersion Target
Bombe à immersion Target
Immersion cylinder, 500 ml, 210 mm, 75 mm
Prix
771,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Precise liquid samples can be taken with this immersion cylinder. When the target has been reached, open the cover and pour out the sample.
  • Screw-off top enables easy cleaning
  • Air valve at the end of the tube
  • Venting lowering cable and cable reel
Livraison: Informations de livraison: Incl. tuyau de purge en descente (5 m), vanne et bobine de câble.
Spécifications
  • Ø:
    75 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Désignation:
    Immersion cylinder
  • Longueur:
    210 mm