Mini bombe à immersion
Mini immersion cylinder, Acier inoxydable V2A (1.4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
  300-0665
 :   BURKLE
Mini bombe à immersion
  300-0665
 :  BURKLE
Mini bombe à immersion
Mini bombe à immersion
Mini immersion cylinder, Acier inoxydable V2A (1.4301), 50 ml, 180 mm, 32 mm
533,00 €
1 * 1 ST
Mini bombe à immersion pour prélever des échantillons liquides dans des espaces étroits, difficilement accessibles.
  • La partie supérieure dévissable permet un nettoyage aisé
  • Certifié pour l’utilisation en mode de protection Ex, zone 0
  • Groupes à risque d’explosion IIA et IIB
Peut également être utilisée dans des tuyaux de sonde courbés ou des fûts à ouverture étroite.
Ordering information: Informations de commande: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
  • Ø:
    32 mm
  • Capacité:
    50 ml
  • Désignation:
    Mini immersion cylinder
  • Longueur:
    180 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable V2A (1.4301)