Enregistreur de température, série Squirrel OQ610
GRANOQ610-S
- Plage de mesure:–200…+1300 ºC (K type); –200…+400 ºC (T type)
- Résolution:T: 0,1 °C
- Data memory - No. of readings:260000
- Désignation:Squirrel OQ610-S
- Affichage:Alphanumeric display of 2×
16 characters
shows cure pass/fail, battery status, probes
connected, real time readings and communication to PC - Poids:450 g
- L×P×H:153×101×23 mm
- Précision:T: −50...+500 ºC, ±0,5 ºC
T: −200...+1300 ºC, ±1,0 ºC - Cdt:1
Cet enregistreur convient à une large gamme d'applications d'enregistrement de température dans l'industrie, la recherche et le développement.
- 6 canaux pour une utilisation avec une large gamme de sondes de type K ou T à thermocouple
- Fonctionnement simple avec 3 boutons via l'écran intégré, ou à partir du PC
- Peut être configuré pour démarrer et arrêter automatiquement l'enregistrement à des moments ou niveaux de température spécifiques
- Taux d'échantillonnage rapide pour temps de processus rapides: jusqu'à 8 échantillons par seconde
- Peut fournir un calcul automatique dans les applications en cours de processus
Il est disponible en tant qu'enregistreur autonome ou (avec l'ajout d'une barrière thermique) dans le cadre d'un système complet de surveillance continue des processus dans l'industrie alimentaire et de la peinture. L'enregistreur fonctionne sur batterie et est facilement transportable. Petit, léger, fonctionnant sur batterie et facilement transportable. Compact et simple à utiliser, haute précision. Connectivité USB au PC. Compatible avec la communication USB 1.1 et 2.0.
: Livré complet avec SquirrelView pour les applications en cours de processus.