Couteau
83 mm, 100 mm
N° de catalogue BOCH12230
Fournisseur:   BOCHEM
Couteau
N° de catalogue BOCH12230
Fournisseur:  BOCHEM
Couteau
Couteau
83 mm, 100 mm
Prix
33,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jack-knife, collapsible, with stainless steel blade, wooden handle and hook for hanging up.
Spécifications
  • Longueur totale:
    100 mm
  • Lame:
    83 mm