Lamelle de microscope, PMMA
Lamelle de microscope, PMMA
Acrylic microscope cover / bell, for 40 cm microscopes, incolore, 300×307×400 mm
N° de catalogue 630-9281
Fournisseur:   KARTELL
Lamelle de microscope, PMMA
N° de catalogue 630-9281
Fournisseur:  KARTELL
Lamelle de microscope, PMMA
Lamelle de microscope, PMMA
Acrylic microscope cover / bell, for 40 cm microscopes, incolore, 300×307×400 mm
Prix
313,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Clear acrylic resin microscope cover protects against dust and dirt.
  • Square base
  • For 40 cm microscopes
Size: 300x307x400 mm
Spécifications
  • Couleur:
    incolore
  • Désignation:
    Acrylic microscope cover / bell, for 40 cm microscopes
  • l×p×h:
    300×307×400 mm