Étalon de référence Organique, 2-Naphtylamine 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
Catalogus # EHERL10206355AL
Leverancier: EHRENSTORFER
CAS-nummer:
Specificaties
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:91-59-8
- Désignation:2-Naphtylamine 10 µg/ml en solution dans acétonitrile
- Formula:C₁₀H₉N
- Désignation:2-Naphthylamine