Ammonium acétate
50 kg
N° de catalogue LOHM107052.9050
Fournisseur: LOHMANN
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Acetic acid ammonium salt
- Numéro CAS:631-61-8
- Formule:H₃CCOONH₄
- Numéro MDL:MFCD00013066
- Poids moléculaire:77.08 g/mol
- Index Merck:13,00495
- Point de fusion:114 °C
- Densité:1,17 g/cm³ (20 °C)
- Point d'éclair:136 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:211-162-9
Spécifications
Spécifications
- Cdt:50 kg



