D(-)-Mannitol, Supelco®
D(-)-Mannitol, Supelco®
Flacon verre pour solides, 50 g
Catalog # 78513-50G
Supplier:   Merck
D(-)-Mannitol, Supelco®
Catalog # 78513-50G
Supplier:  Merck
CAS Number:  69-65-8
D(-)-Mannitol, Supelco®
D(-)-Mannitol, Supelco®
Flacon verre pour solides, 50 g
CAS Number:  69-65-8
Price
64,50 €
Log in for availability
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonyms:  Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
  • CAS Number:69-65-8
  • Formula:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • MDL Number:MFCD00064287
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Merck Index:13,05769
  • Boiling Pt:290…295 °C (4 hPa)
  • Melting Pt:164…169 °C
  • Density:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Storage Temperature:Température ambiante
  • EINECS:200-711-8
Documents
Specifications
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    50 g
Specifications