Burettes numériques, Technotrate
Burettes numériques, Technotrate
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
N° de catalogue KART83250
Fournisseur:   KARTELL
Burettes numériques, Technotrate
N° de catalogue KART83250
Fournisseur:  KARTELL
Burettes numériques, Technotrate
Burettes numériques, Technotrate
0 - 50 ml, 0,01 ml, ≤0,2 %, ≤0,1 %
Prix
2 740,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burette numérique pour une plage de volume de 0 à 50 ml. En appuyant sur la touche 'DOS', l'utilisateur peut présélectionner le volume de la burette pour les titrations. En appuyant sur les boutons 'ZERO' et 'TITR', la titration peut être immédiatement lancée. Pour les liquides de viscosité/densité différentes, le TECHNOTRATE peut être facilement réétalonné grâce au bouton 'O/CAL'.
  • Possibilité d'imprimer les valeurs quotidiennes/hebdomadaires grâce à une connexion à un ordinateur et une imprimante à l'aide de l'interface 'Witolink'
  • 'Purge d'air' sans problème, ni perte de réactif/d'échantillon pour titration
  • Plus de déversement, position repos sûre et sécurisée
  • Coupure de l'alimentation automatique après trois minutes
  • Batterie rechargeable
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    0 - 50 ml
  • Précision:
    ≤0,2 %
  • Division:
    0,01 ml
  • Imprécision:
    ≤0,1 %
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83011
    Flacon, ambré, GL 45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 56,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83012
    Flacon, ambré, GL 45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 112,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83016
    Tuyau d'aspiration, Dosipet, 2,5 - 10 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 48,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83019
    Tuyau de vidange, 220 V-50 Hz
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 40,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83020
    Tuyau de vidange, (FEP), DOSIPET-Technotrate, 2,5 - 100 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 48,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83023
    Ensemble de 5 adaptateurs : A25, A28, A38, A40, A45
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 74,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART83026
    Clapet anti-retour en verre pour vérification, DOSIPET-Technotrate
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 165,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART8302400
    Calcium chloride tube
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 86,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART8302700
    Bottle, amber, GL 32, 250 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 52,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • KART8302800
    Bottle, amber, GL 32, 500 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 54,70 €