Pelle
1000 ml, 115 cm
N° de catalogue 331-0056
Fournisseur: BURKLE
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable V2A (1.4301).
- Puisard complet avec tige
- Absence d'ouverture, de rainure et de partie en retrait ce qui permet d'éviter toute agglomération de résidus
- Traitement sans pore par soudure laser haute qualité
- Stérilisable par flambage ou à la vapeur
Documents
Scoop
Vidéos
Spécifications
- Capacité:1000 ml
- Longueur:115 cm