ContactUsLinkComponent
Agitateurs magnétiques chauffants, ARE et AREX
Agitateurs magnétiques chauffants, ARE et AREX
N° de catalogue 442-1098
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
undefined
Agitateurs magnétiques chauffants, ARE et AREX
N° de catalogue 442-1098
Fournisseur:  VELP SCIENTIFIC
Spécifications
  • Gamme de température:
    Température ambiante...370 °C
  • Désignation:
    Agitateur magnétique chauffant, ARE
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    ARE
  • Gamme de vitesse:
    <1500 min⁻¹
  • L×P×H:
    165×280×115 mm
  • Temperature control accuracy:
    -
  • Puissance thermique:
    630 W
  • Surface chauffante:
    Ø 155 mm
  • Capacité de mélange max. H₂O:
    15 L
  • Plaque, Lxl:
    Ø 150 mm
  • Matériau de la plaque:
    Alliage aluminium
  • Poids:
    2,6 kg
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Les agitateurs magnétiques avec plateau supérieur en alliage d'aluminium permettent une répartition uniforme de la chaleur et une bonne résistance chimique. Ils sont utilisés en recherche et développement, ainsi que dans les laboratoires industriels et universitaires.
  • Excellente résistance aux produits chimiques
  • Température maximale de 370 °C
  • Compatibles avec des flacons de 15 litres (ARE) et de 20 litres (AREX)
  • Régulation de vitesse électronique jusqu'à 1500 tr/min
  • Aimant d'entraînement haute puissance de type « PCM »
  • Modèles AREX à vitesse constante, même lorsque la viscosité change
  • Connexion pour thermomètre à contact Vertex en option pour le contrôle direct de la température de l'échantillon (AREX uniquement)
Hot plate stirrer with CerAlTop™ aluminum alloy and ceramic coating, that can be connected to VTF Vertex digital thermo regulator for direct temperature control of the liquid. Incorporated timer for unsupervised operation and increased productivity.
SpeedServo™ ensures constant speed even when the viscosity changes.
Control panel is IP 42 protected from liquid spills with run-off groove. Clear communication as front panel shows °C and rpm. LED interface enriched for alarms.
VTF EVO allows the thermoregulation management directly from the PC. Data logging system with ramps and set point setting.
Ergonomic design, inclined control panel for easy access and visibility. AluBlocks™ maximise temperature control and save handling time. Run different tubes by combining AluBlocks™.
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 42