Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Fournisseur:   BD Medical
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
Fournisseur:  BD Medical
Certificats
Coagulation tubes, BD Vacutainer®
1 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
PET/PP or glass.
  • With buffered citrate
  • With paper lable
  • Hemogard™ closure
Citrate tubes
Product Family Options
Plastic
Informations sur le produit
  • Désignation
    Matière
    Type de fermeture
    Additive
    Longueur
    Ø
    Couleur bouchon
    Volume
    Disponibilité
    Prix
  • Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plastique
    BD Hemogard™
    Sodium citrate (0,109 M)
    75 mm
    13 mm
    bleu clair
    2,7 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 543,00 €
    543,00 €
    1 * 1.000 ST
       543,00 €
  • Blood Collection tube, BD Vacutainer®
    Plastique
    BD Hemogard™
    buffered Sodium citrate (0,129 M)
    75 mm
    13 mm
    bleu clair
    1,8 ml
    Arrêté