Double bosshead
Double bosshead
13 mm, Acier inoxydable 18/10
N° de catalogue 241-0239
Fournisseur:   RSG
Double bosshead
N° de catalogue 241-0239
Fournisseur:  RSG
Double bosshead
Double bosshead
13 mm, Acier inoxydable 18/10
Prix
36,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double bosshead made of stainless steel, with stable thumb screws.
Spécifications
  • Largeur de serrage:
    13 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable 18/10