ContactUsLinkComponent
Grattoir toutes couches
Grattoir toutes couches
Catalog # 300-0060
Supplier:  BURKLE
undefined
Grattoir toutes couches
Catalog # 300-0060
Supplier:  BURKLE
Specifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    180 ml
  • Désignation:
    All-layer scratcher
  • Longueur:
    1000 mm
  • Matière:
    Acier inoxydable/PTFE
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le grattoir est un échantillonneur spécial, pour les poudres et les granulés non fluides.
  • L'échantillon est transféré dans un tube interne fermable à l'aide d'un grattoir
  • Les séparateurs coulissants, en PTFE, sont utilisés pour diviser le tube interne en différentes zones, ils empêchent également le mélange de l'échantillon
Pour substances en vrac agglutinées.