Trousse de dissection
Set de dissection, 6 pièces
  631-1279
 :   RSG
Trousse de dissection
  631-1279
 :  RSG
Trousse de dissection
Trousse de dissection
Set de dissection, 6 pièces
76,80 €
1 * 1 SET
Kit de dissection dans une gaine de plastique noire, tous les articles sont entièrement en acier inoxydable.
  • Une spatule à cuillère, 150 mm
  • Une précelle pointue, 130 mm
  • Une spatule pour poudre 150/9 mm
  • Un scalpel, 125 mm
  • Une paire de ciseaux droits, 100 mm
  • Une spatule avec lame, 150 mm
  • Désignation:
    Set de dissection, 6 pièces