Spatules-cuillères, type d'analyse
235 mm, 25×18 mm
N° de catalogue BOCH3216
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Spoon spatula with one spoon end and one flat end. Spoon size: 25×18 mm
Spécifications
- Longueur:235 mm
- Taille cuillère:25×18 mm