Agitateur incubateur numérique pour paillasse ES-20
Supplier: GRANT INSTRUMENTS
Certificates
About this item
Agitateur incubateur de paillasse polyvalent et programmable pour l'agitation et l'incubation d'échantillons et de cultures biologiques dans différents flacons et récipients. Cet appareil compact est solide et comporte des panneaux transparents en Plexiglass® de 7 mm d'épaisseur.
- Réglage numérique du temps, de la température et de la vitesse d'agitation pour plus de précision et de reproductibilité
- Programmation simple du temps, de la température et de la vitesse d'agitation grâce à un écran LCD clair. Minuterie : 1 min à 96 h
- Le contrôle de la température par microprocesseur et la circulation d'air forcée garantissent une température constante et uniforme dans la cuve
- Système d'agitation avec entraînement direct pour un fonctionnement fiable sur le long terme
- Assemblage/désassemblage faciles - facile à déplacer d'un endroit à un autre. Emballé à plat. Assemblage en une heure, sans outils spécifiques
Ordering information: Nécessite une plateforme, non fournie. De nombreuses platesformes sont disponibles, pour un large éventail d'applications : plateforme universelle, plateforme plate idéale pour les conteneurs à profil abaissé et platesforme avec pinces pour flacons.
Specifications
- Catalog No:
- 444-0936
- Modèle:
- ES-20
- Mouvement d'agitation:
- Orbital
- Gamme de température:
- +25…+42 °C
- Stabilité de température:
- ±0,5 °C
- Gamme de vitesse:
- 50 - 250 min⁻¹
- Charge max.:
- 2,5 kg
- Plage de contrôle de température:
- 5 °C (au-dessus de la température ambiante)...+ 42 °C
- Détermination dela température:
- 0,1 °C
- Alimentation:
- 0,2 (kW)
- Puissance calorifique:
- 150 W
- l×p (plate-forme):
- 270×195 mm
- Hauteur intérieure:
- 270 mm
- L×P×H:
- 340×340×435 mm
- Poids:
- not more than 15 kg
- Orbit:
- 10 mm