Ciseaux, renforcés
Bent, blunt/blunt, 180 mm
  RSGA109.185
 :   RSG
Ciseaux, renforcés
  RSGA109.185
 :  RSG
Ciseaux, renforcés
Ciseaux, renforcés
Bent, blunt/blunt, 180 mm
6,60 €
1 * 1 ST
Universal scissors with black plastic grip.
  • Autoclavable (max. 143 °C)
  • Type:
    Bent, blunt/blunt
  • Longueur:
    180 mm