Cuillères, PharmaSpoon
650 mm, 500 ml
  300-0075
 :   BURKLE
Cuillères, PharmaSpoon
  300-0075
 :  BURKLE
Cuillères, PharmaSpoon
Cuillères, PharmaSpoon
650 mm, 500 ml
904,00 €
1 * 1 ST
En acier inoxydable V4A (1.4404), hautement poli. Permet de prélever des échantillons de substances poudreuses, de produits intermédiaires et de matériaux dans le secteur de l'industrie pharmaceutique.
  • Les résidus éventuels sont visibles, sous forme de traces (µg)
  • Conviennent également aux échantillonnages stériles
  • Fabriqué à partir de matériaux offrant une qualité de surface exceptionnelle et permettant d'empêcher la contamination croisée
  • Capacité:
    500 ml
  • Longueur:
    650 mm