Échantillonneur, UniSampler avec lance d'aspiration
300-1041
: BURKLE
- Capacité:1000 ml
- Désignation:UniSampler avec lance d'aspiration
- Longueur:100 cm
- Matière:PP/PVC
- Cdt:1
La lance de collecte se compose d'un tube interne et d'un tube externe. La position d'aspiration peut être modifiée en continu grâce au tube externe dans une plage de hauteurs de 0 à 48
cm.
- Tube d'aspiration en PP, tuyau d'aspiration en PVC
- Adaptateur universel pour flacons, en PVC, pour des dimensions nominales de diamètre de cols de 24, 32, 39 et 50 mm
: Informations de livraison: Avec cinq flacons d'échantillonnage en PP de 250 ml et 500 ml chacun, pompe à vide, adaptateur pour flacons d'échantillonnage de 100 - 1000 ml, 20 étiquettes pour sceller les flacons.