Cryoboîtes de stockage, KeepIT-100™, WHEATON®
Cryoboîtes de stockage, KeepIT-100™, WHEATON®
Cryoboîtes de stockage, KeepIT-100™, WHEATON®
Cryoboîtes de stockage, KeepIT-100™, WHEATON®
En plastique coloré
  • L'inventaire des boîtes élimine l'entrée ou le retrait inutile d'échantillons à balayer
  • Traçabilité par lots de 100
  • Évite la manipulation d'échantillons individuels et, par conséquent, ne compromet pas l'intégrité des échantillons
Conception unique, avec des perforations au bas de la base afin de permettre la lecture/le balayage de bouchons inférieurs avec codes-barres 2D des cryotubes CryoELITE™; elles permettent, de plus, un drainage plus rapide de l'azote liquide.
La KeepIT-100™ est équipée d'un capot transparent à encoches pour une identification simple des échantillons; grille résistante aux solvants (1 à 100), supporte les températures cryogéniques et peut accueillir des étiquettes et stylos pour congélateurs. Le couvercle transparent s'associe bien avec les cryotubes à bouchons colorés; cela permet l'identification des échantillons grâce au code couleur sans avoir à retirer le couvercle. Capacité jusqu'à 100 (2 ml) cryotubes à filetage interne. Dimension standard, compatible avec des étagères de stockage pour azote liquide et tiroirs de congélateur.
Product Family Options
KeepIT® - 25 For external thread vials
  • Compartiments
    Pour
    Couleur
    l×p×h ext.
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    bleu
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    vert
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    fuchsia
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    rouge
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    blanc
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
  • 5×5
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    jaune
    75×75×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 175,00 €
    175,00 €
    1 * 10 ST
       175,00 €
KeepIT® Low profile - 81 For external thread vials
  • Compartiments
    Pour
    Couleur
    l×p×h ext.
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    bleu
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    vert
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    fuchsia
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    rouge
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    blanc
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 9×9
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    jaune
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
KeepIT® Low profile - 100 For internal thread vials
  • Compartiments
    Pour
    Couleur
    l×p×h ext.
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    bleu
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 10 ST
       255,00 €
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    vert
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    fuchsia
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 10 ST
       255,00 €
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    rouge
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 255,00 €
    255,00 €
    1 * 10 ST
       255,00 €
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    blanc
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €
  • 10×10
    Cryovials 1,2 - 2,0 ml
    jaune
    130×130×52 mm
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 238,00 €
    238,00 €
    1 * 10 ST
       238,00 €