3-Fluoroaniline
3-Fluoroaniline
Glass bottle for solids, 100 g
N° de catalogue MOLE35787562-100G
Irritant
Marketsource
Fournisseur:   Molekula
3-Fluoroaniline
N° de catalogue MOLE35787562-100G
Fournisseur:  Molekula
Marketsource
Numéro CAS:  372-19-0
3-Fluoroaniline
Glass bottle for solids, 100 g
Numéro CAS:  372-19-0
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:372-19-0
  • Formule:C₆H₆FN
  • Numéro MDL:MFCD00007758
  • Poids moléculaire:111.12 g/mol
  • Point d'ébullition:186 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–2 °C
  • Densité:1,16 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-747-0
  • UN:2941
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    100 g
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.