Micro spoon
Micro spoon
Avec anse en plastique, 150 mm, 5 mm
Catalog # RSGA087.025
Supplier:   RSG
Micro spoon
Catalog # RSGA087.025
Supplier:  RSG
Micro spoon
Micro spoon
Avec anse en plastique, 150 mm, 5 mm
Price
32,70 €
Log in for availability
1 * 5 ST
Product Details & Documents
This micro spoon is made of stainless steel (Remanit 4301) and features a black plastic handle.
Specifications
  • Désignation:
    Avec anse en plastique
  • Longueur:
    150 mm
  • Taille cuillère:
    5 mm