Conteneurs d'échantillons, à usage unique, avec couvercle
Conteneurs d'échantillons, à usage unique, avec couvercle
Catalog #
Conteneurs d'échantillons, à usage unique, avec couvercle
Catalog #
Supplier:  
Conteneurs d'échantillons, à usage unique, avec couvercle
Conteneurs d'échantillons, à usage unique, avec couvercle
Product Details & Documents
Graduated container (PP) with screw cap (PE). Heavy-duty thick wall construction of both container and lid ensures a positive leakproof seal.
  • Wide base design for stable reliable use
  • Molded-in graduations up to 128 ml
  • Non-sterile
The drip ring on the container reduces the chances of contamination.
Packaging: Packaged in bags of 100 stacked by 10's. Yellow caps packed separately in bags of 100.