ContactUsLinkComponent
Flacons à bord roulé, col étroit, avec bouchon, DURAN®
Flacons à bord roulé, col étroit, avec bouchon, DURAN®
  391-0004
undefined
Flacons à bord roulé, col étroit, avec bouchon, DURAN®
  391-0004
  • Ø ext.:
    74 mm
  • Capacité:
    500 ml
  • Ø int. col:
    17 mm
  • Cdt:
    1
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with porcelain clamp closure and rubber seal.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
For sampling and cultivation.