Acide 3,4-dihydroxybenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
À propos de cet article
Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509
Synonymes: Protocatechuic acid
- Numéro CAS:99-50-3
- Formule:C₇H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00002509
- Poids moléculaire:154.12 g/mol
- Index Merck:14,7894
- Point d'ébullition:125…135 °C (0,001 mmHg)
- Point de fusion:∼202 °C (déc.)
- Densité:1,5415 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-760-0
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Purity: 97%
CAS No.: 99-50-3
Molecular Formula: C7H6O4
Formula Weight: 154.12
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 1448841
Merck Reference: 14,7894
MDL No.: MFCD00002509
Synonymes: Protocatechuic acid
- Numéro CAS:99-50-3
- Formule:C₇H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00002509
- Poids moléculaire:154.12 g/mol
- Index Merck:14,7894
- Point d'ébullition:125…135 °C (0,001 mmHg)
- Point de fusion:∼202 °C (déc.)
- Densité:1,5415 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-760-0