Specifications
- Désignation:G:BOX-F³ gel documentation system, 3,8 MP, with lens feedback
- Seq:02
- L×P×H:570 × 430 × 850 (e×clusief PC)
- Caméra:Caméra CCD, 12/16 bits, 4096/65536 échelles de gris
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le système d'imagerie sur gel Syngene G:BOX-F³ est conçu pour les applications de fluorescence courantes, y compris les analyses d'ADN et de protéines. La gamme d'applications disponibles peut être étendue en ajoutant des modules d'éclairage*. Fonctionnant grâce à une base de données contenant des centaines de protocoles d'application, le contrôle fonctionnel du G:BOX-F³ est géré par le logiciel de contrôle automatique GeneSys, même si un contrôle manuel intégral est également possible. Il est équipé d'une caméra 3,8 mégapixels, ce qui offre des images de haute qualité avec du bruit indétectable.
- Caméra CCD avec résolution de 3,8 mégapixels et zoom motorisé
- Capture d'image automatisée, stockage et à amélioration via le logiciel de contrôle GeneSys (contrôle manuel intégral également disponible, si nécessaire)
- Les images peuvent être enregistrées au format JPEG, TIFF ou BMP sur ordinateur via Ethernet ou connexions d'interface USB
- La chambre noire avec grande porte d'accès et verrous de sécurité dispose d'une lumière blanche intégrée et d'un convertisseur UV/lumière blanche
- Taille maximale d'échantillon 275×205 mm
* La construction modulaire du système G:BOX-F³ permet de choisir parmi toute une gamme d'options d'éclairage pour les applications de lumière par transillumination et éclairage épi. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.
Dynamic Range: 3,6 to 4,8.
* The modular construction of the G:BOX-EF² allows the choice of a motor driven zoom lens (with or without feedback) and a range of lighting options for both epi- and trans-illumination light applications. Please contact the VWR Technical Office on 01342 337447 for further information.