BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker complet, 25 mm
N° de catalogue 312-0087
Fournisseur:   BURKLE
BeefSteaker
N° de catalogue 312-0087
Fournisseur:  BURKLE
BeefSteaker
BeefSteaker
BeefSteaker complet, 25 mm
Prix
373,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Pour prélever des échantillons bactériologiques sur les animaux morts dans les abattoirs et les boucheries. (bovins, cochons, moutons, chèvres et chevaux). Le BeefSteaker est utilisé pour découper des échantillons ronds de 25 mm dans la peau des animaux. L'emporte-pièce en acier inoxydable (1,4404) permet de découper facilement l'échantillon.
  • Le BeefSteaker peut être stérilisé à la vapeur ou à la flamme
  • Un orifice dans l'emporte-pièce évite la compression de l'air; il est utilisé pour éjecter l'échantillon
Le BeefSteaker peut également être utilisé pour échantillonner d'autres matières (histologie, médecine, agro-alimentaire et articles de demi-luxe, usines de production de fromage, agriculture).
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Désignation:
    BeefSteaker complet
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 312-0088
    Valise de transport
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 22,20 €