ContactUsLinkComponent
Entonnoirs de sécurité avec couvercle
Entonnoirs de sécurité avec couvercle
Catalog # BURK2601-9900
Supplier:  BURKLE
undefined
Entonnoirs de sécurité avec couvercle
Catalog # BURK2601-9900
Supplier:  BURKLE
Specifications
  • Filetage:
    2" fine thread NPT
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Stainless steel safety funnels with lid.
  • Flame block
  • Connector with fine thread NPT
  • Discharge pipe Ø 35 mm