Double spatulas, flexible
210 mm, 11 mm
N° de catalogue USBE3234
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Flexible double spatulas made of stainless steel.
Spécifications
- Longueur:210 mm
- Largeur de la lame:11 mm
Flexible double spatulas made of stainless steel.