ContactUsLinkComponent
Pompe à jet d'eau, DURAN®
Pompe à jet d'eau, DURAN®
Catalog # SCOT292500101
Supplier:  DWK Life Sciences
undefined
Pompe à jet d'eau, DURAN®
Catalog # SCOT292500101
Supplier:  DWK Life Sciences
Specifications
  • Consommation d'eau:
    400 l/h
  • Désignation:
    Pompe à jet d'eau, avec clapet de retour, raccord de tuyau et adaptateurs pour 1/2", 3/4"
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    1
  • Température:
    12 °C
Specifications
About this item
Pompe à jet d'eau en polypropylène.
  • Consommation d'eau: 400 l/h à une pression de débit de 3,5 bar, à 12 °C
  • Avec valve anti-retour
  • Avec raccord de tuyau et adaptateurs pour 1/2" and 3/4"