Pompe à jet d'eau avec soupape antiretour, DURAN®
Catalog # 181-9205
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Désignation:Water jet pump, flow rate 300 l/h, height 275 mm
- Cdt:1
- Pression d'eau:Minimum 1,2 bar
Specifications
About this item
DURAN®, verre borosilicate 3.3, transparent.
Avec soupape antiretour.